Replacement needle and plunger kits for micro-volume syringes
Fournisseur: Restek
24830 24831 24833 24835 24838 24839 24834
REST24830EA 102 EUR InStock
REST24830 REST24831 REST24833 REST24835 REST24838 REST24839 REST24834
Replacement needle and plunger kits for micro-volume syringes
Aiguilles pour seringues
These plunger-in-needle kits are used with micro-volume, positive displacement syringes. Plunger and needle must be replaced together.
Information de livraison: Kits are supplied with both a plunger and a needle.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité