Nuts and ferrules
Fournisseur: Restek
20286 20287
REST20286EA 93.3 EUR InStock
REST20286 REST20287
Nuts and ferrules
Raccords et connecteurs
These nuts and ferrules are used for Valco® connectors.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité