Soy protein (from soybean)
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0290545605EA 103 EUR InStock
ICNA0290545605 ICNA0290545625
Soy protein (from soybean)
Protéines et Peptides
Soy protein isolated is a source of protein isolate from soybean. It has more than 92% protein content.
It is used in preparing animal research diets.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité