Particle traps for use with PLOT columns
Fournisseur: Agilent
5181-3351 5181-3352 CP4788 CP4789 CP4795 CP4018 CP4017 CP4016
HEWL5181-3351EA 257 EUR InStock
HEWL5181-3351 HEWL5181-3352 VARICP4788 VARICP4789 VARICP4795 VARICP4018 VARICP4017 VARICP4016
Particle traps for use with PLOT columns
Pièges à vide
Though highly stabilised, it is impossible to guarantee that no particles will dislodge from the column wall. When used in valve-switching applications, the use of a particle trap can prevent scarring of the rotors.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité