Miracloth, Calbiochem®
Fournisseur: Merck
Calbiochem®
475855-1EA 257 EUR InStock
475855-1
Miracloth, Calbiochem®
Filtres Filtres à membrane
Miracloth is an autoclavable, quick filtration material for gelatinous homogenates that is composed of rayon-polyester with an acrylic binder. Ideal for filtration of cleared neutralised lysates during medium- and large-scale plasmid purification to prevent contamination with loosely adherent pellet material and is useful for protoplast isolation.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité