Potato native acid phosphatase
Fournisseur: Calbiochem
Calbiochem®
524529-1EA 780 EUR InStock
524529-1
Potato native acid phosphatase
Enzymes
Native potato acid phosphatase. Ideal for the removal of phosphate groups from phosphoproteins, such as β-casein, ovalbumin and pepsinogen.
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyse 1 µmol of pNPP/min at 25 °C, pH 5,6.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité