Cold traps, with olives
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0725-70-45 07257045505235
NEUB0725-70-45EA 324 EUR InStock
NEUB0725-70-45 NEUB07257045505235
Cold traps, with olives
Pièges à vide
This cooling traps are made from borosilicate glass 3.3, with sleeve on the lower part, two 10 mm glass poles and ground clamp made of PP.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité