Tubing for rotarus® peristaltic pumps, Tygon® A-60-G
Fournisseur: HIRSCHMANN
95221037 95221038 95221036 95221035 95221019 95221018 95221017 95221016 95221015 95221013
HIRS95221037EA 295 EUR InStock
HIRS95221037 HIRS95221038 HIRS95221036 HIRS95221035 HIRS95221019 HIRS95221018 HIRS95221017 HIRS95221016 HIRS95221015 HIRS95221013
Tubing for rotarus® peristaltic pumps, Tygon® A-60-G
Tuyaux Transfer Tubing
These tubes are used for industrial applications for its bending fatigue strength, good abrasion resistance and low gas permeability when compared to rubber tubes.
  • Temperature resistance from –60 to 135 °C
  • Hardness (Shore durometer A): 61
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité