Tubing for rotarus® peristaltic pumps, Tygon® LFL
Fournisseur: HIRSCHMANN
95223011 95223013 95223015 95223016 95223017
HIRS95223011EA 343 EUR InStock
HIRS95223011 HIRS95223013 HIRS95223015 HIRS95223016 HIRS95223017
Tubing for rotarus® peristaltic pumps, Tygon® LFL
Tuyaux Transfer Tubing
Long flex life pump tube for general applications in the lab and industry and a long service life with maximum bending fatigue strength of all transparent Tygon® tubes, extremely low particle detachment, broad chemical resistance, long service life.
  • Temperature resistance from –54 to 74 °C
  • Hardness (Shore durometer A): 56
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité