IBC bunds, PE
Fournisseur: CEMO
CEMG8582EA 1510 EUR InStock
CEMG8582
IBC bunds, PE
Matériaux absorbants
IBC bunds are manufactured from high quality polyethylene (HD-LMD).
  • With general construction inspection approval no.: Z-40.22-451
  • High resistance to chemicals
  • Accessible to forklift or walkietruck
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité