Recombinant IL2 (from E. coli)
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0215389610EA 656 EUR InStock
ICNA0215389610
Recombinant IL2 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Interleukin-2 is an immunomodulatory factor produced by certain subsets of T lymphocytes. This lympho­kine promotes long term growth of activated T cells and related cell types.
  • Specific activity: ≥5×106 u/mg
  • Endotoxin: ≤0,15 ng/µ
It plays a role in the activation and proliferation of NK cells, induces γ-inter­feron and B cell growth factor secretion, and modulates the expression of the IL-2 receptor.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité