Human recombinant Stem Cell Factor (from E. coli), MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0215869802
ICNA0215869802EA 83.7 EUR InStock
ICNA0215869802
Human recombinant Stem Cell Factor (from E. coli), MP Biomedicals
Protéines et Peptides
Stem Cell Factor (SCF) is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis. It stimulates the proliferation of myeloid, erythroid, and lymphoid progenitors in bone marrow cultures and has been shown to act synergistically with colony stimulating factors.
  • Soluble in water and most aqueous buffers
  • Specific activity: ≤20 ng/ml
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité