PTFE ferrules
Fournisseur: Restek
21122 21125 21126 21127 21128
REST21122EA 52.9 EUR InStock
REST21122 REST21125 REST21126 REST21127 REST21128
PTFE ferrules
Raccords et connecteurs
  • Upper temperature limit 250 °C
  • 100% PTFE; completely inert
  • One-piece design requires no back ferrule
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité