Precleaned volatile organic analyte (VOA) sampling vials
Fournisseur: Restek
21796 21797 21798 21799 26122 26121
REST21796EA 168 EUR InStock
REST21796 REST21797 REST21798 REST21799 REST26122 REST26121
Precleaned volatile organic analyte (VOA) sampling vials
Fioles
Precleaned volatile organic analyte sampling vials with open-top caps.
  • Container, liner and closure cleaned, assembled and lot traceable
  • PTFE faced 3,2 mm silicone septa
  • Screw thread size 24 mm/400
Certifications: Cleaned to U.S. EPA Protocol B specifications.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité