Rough pump oil
Fournisseur: Restek
REST22687EA 0 EUR InStock
REST22687
Rough pump oil
Lubrifiants
This rough pump oil ideal for MSD and oil vacuum pumps is formulated from crude oil stocks known for their durability and line-lubricating qualities.
It can be used in Agilent 5973/5972/5971 and GCD mass spec systems or in other MSD systems that require rough pump oil.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité