Capillary nuts
Fournisseur: Restek
22688 20375
REST22688EA 72.7 EUR InStock
REST22688 REST20375
Capillary nuts
Raccords et connecteurs
These capillary nuts are ideal for Shimadzu 17A, 2010, and 2014 GCs.
The enhanced capillary nut design eliminates the slot, increasing lifetime and durability.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité