Environmental/HazMat cabinets, type 10/20 and 5/20
Fournisseur: CEMO GMBH
8547 8552
CEMG8547EA 0 EUR InStock
CEMG8547 CEMG8552
Environmental/HazMat cabinets, type 10/20 and 5/20
Mobilier Armoires de stockage
Environmental/HazMat cabinet serves for safe storage of water and environmentally polluting substances within buildings.
  • Made of steel sheets and provided with folding doors
  • With general construction inspection approval no. Z-38.5-213
  • Lockable doors with 180° opening angle
  • Shelf heights can be adjusted in 15 mm steps
  • These cabinet support floors designed as a tray
The surface of the cabinet casing is sealed with a high quality powder coating (RAL 7035 light grey). The doors have ventilation slits top and bottom.
Certifications: TÜV/GS tested.
Information de livraison: Supplied with bottom and floor trays.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité