Injection port weldments
Fournisseur: Restek
22664 22665 22666 22667 22668 22669
REST22664EA 674 EUR InStock
REST22664 REST22665 REST22666 REST22667 REST22668 REST22669
Injection port weldments
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Injection port weldments for Agilent GCs for use with purge and trap systems. This can easily attach your purge and trap with pre-installed low dead volume fittings.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité