Ferrules, Alumaseal®
Fournisseur: Restek
21472 21473 21474
REST21472EA 128 EUR InStock
REST21472 REST21473 REST21474
Ferrules, Alumaseal®
Raccords et connecteurs
These ferrules are made of aluminium eliminate out-gassing and make leak-tight seals for less detector noise. Its unique two-piece design permanently locks on fused silica tubing without causing breakage.
  • No retightening required after temperature cycles
  • Will not crack or fragment
  • Will not stick in fittings
  • Use with any 1,6 mm compression-type fitting
  • Stable up to 550 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité