Oven temperature sensor assembly for Agilent GCs
Fournisseur: Restek
REST23039EA 0 EUR InStock
REST23039 REST23040
Oven temperature sensor assembly for Agilent GCs
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
The oven sensors works in conjunction with the oven control board to regulate oven temperature.
For use with Agilent 5890 and 6890 GCs.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité