Miniature passive air samplers
Fournisseur: Restek
REST26252EA 0 EUR InStock
REST26252 REST26255 REST26256 REST26253 REST26254 REST26259 REST26257 REST26258
Miniature passive air samplers
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
These air samplers provide accurate integrated sampling via small fittings that easily connect to miniature canisters.
Informations de commande: Miniature canisters are not included and must be order separately.
Information de livraison: Includes a flow controller, critical orifice, vaccum gauge, sample inlet, and frit filter.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité