Miniature air sampling canisters
Fournisseur: Restek
REST24191EA 0 EUR InStock
REST24191 REST24190 REST24193 REST24192 REST24195 REST24194 REST24197 REST24196 REST24188 REST24199 REST24198 REST24189
Miniature air sampling canisters
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
These small canisters are designed for controlled sampling, as an alternative to tube and pump samplers.
  • Treated/electropolished stainless steel
  • Equipped with quick-connect fitting for sampling and analysis instruments
  • Canister with about 1000 cc suitable for sampling volatile organic compounds in air
Suitable for indoor air, personal, emergency response, or soil gas sampling.
Attention: NOTE: Suitable for low pressure application. Should not exceed 40 psig (2,75 bar).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité