O-rings, graphite
Fournisseur: Restek
21475 21476
REST21475EA 77.4 EUR InStock
REST21475 REST21476
O-rings, graphite
Scellés Bagues d'étanchéité
Graphite O-rings for PerkinElmer Auto SYS XL or Clarus GCs with PSS injector.
Max temp.: 450 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité