L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
FID capillary column adapters
Fournisseur: Restek
22608 22609
REST22608EA 0 EUR InStock
REST22608 REST22609
FID capillary column adapters
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
These FID capillary column adapters made of stainless steel are ideal for PerkinElmer Auto SYS XL.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité