Tubing, stainless steel 304, Hydroguard® deactivated
Fournisseur: Restek
29181 29191 29167 29168 29183
REST29181EA 0 EUR InStock
REST29181 REST29191 REST29167 REST29168 REST29183
Tubing, stainless steel 304, Hydroguard® deactivated
Tuyaux Transfer Tubing
This coiled tubing is made of stainless steel 304.
  • Silcosteel® treated
Hydroguard® deactivation creates a high-density surface that is not readily attacked by aggressive hydrolysis.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité