FID jet removal tool
Fournisseur: Restek
REST22328EA 0 EUR InStock
REST22328
FID jet removal tool
Outils d'extraction et d'insertion
These FID jet removal tool for Agilent 5890/6850/6890/7890 FID.
  • Securely grips jet in socket for easy removal or installation
  • Unique, ergonomic handle and easy to hold
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité