Tubing, stainless steel, straight
Fournisseur: Restek
22902 22901
REST22902EA 604 EUR InStock
REST22902 REST22901
Tubing, stainless steel, straight
Tuyaux Transfer Tubing
These stainless steel tubing has individual 1,83 m length straight pieces. This tubing can be cut to exact requirements using a standard tubing cutter.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité