Adapters for capillary columns
Fournisseur: Restek
24970 20544
REST24970EA 127 EUR InStock
REST24970 REST20544
Adapters for capillary columns
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
These adapters are made of high quality stainless steel.
  • Ideal for Thermo Scientific TRACE and Focus SSL
  • Siltek®-treated version available for additional inertness
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité