Septum nut removal tool
Fournisseur: Restek
REST24918EA 0 EUR InStock
REST24918
Septum nut removal tool
Outils d'extraction et d'insertion
This septum nut removal tool is ideal for Agilent 5890/6850/6890/7890 GCs and it easily removes the septum nut without touching the heated nut.
  • Unique, ergonomic handle and easy to grip
  • Nut remains in tool for quick reattachment
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité