Dual Vespel® ring cross-disk inlet seals
Fournisseur: Restek
REST22084EA 0 EUR InStock
REST22084
Dual Vespel® ring cross-disk inlet seals
Scellés Dispositifs mécaniques de scellage
These inlet seals are washerless and leak-tight and ideal for high-flow split applications >500 ml/min.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité