Claw and claw holder kit
Fournisseur: Restek
26261 26262
REST26261EA 57.5 EUR InStock
REST26261 REST26262
Claw and claw holder kit
Outils d'extraction et d'insertion
This claw safely and cleanly removes liners, O-rings, or other small objects from the injection port.
The hot objects can be placed in a clean 4 ml vial situated in the claw holder until ready for reuse.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité