Anion exchange chromatography columns, TSK-GEL®, Super Q-5PW
Fournisseur: TOSOH Bioscience
0018257 0018386 0018388
TOYO0018257EA 2320 EUR InStock
TOYO0018257 TOYO0018386 TOYO0018388
Anion exchange chromatography columns, TSK-GEL®, Super Q-5PW
Colonnes pour chromatographie
TSK-Gel® SuperQ-5PW is a strong anion exchange resin for biomolecule purification. These are polymer based glass column composed of highly cross-linked polymethacrylate beads.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité