Anion exchange chromatography columns, TSK-GEL®, STAT
Fournisseur: TOSOH Bioscience
0021961 0021960 0021962
TOYO0021961EA 1910 EUR InStock
TOYO0021961 TOYO0021960 554-5787
Anion exchange chromatography columns, TSK-GEL®, STAT
Colonnes pour chromatographie
TSK-Gel® STAT are polymer based columns for high resolution protein separations like nucleic acids, mAb variants, PEGylated protein and protein aggregates.
  • Cross-linked hydrophilic polymer
  • Non porous
DNA STAT column are designed for high resolution DNA separations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité