GC-MS cleaning kit
Fournisseur: Restek
27194 27195
REST27194EA 457 EUR InStock
REST27194 REST27195
GC-MS cleaning kit
Lingettes Lingettes nettoyantes
This GC-MS cleaning kit has assembled all of the necessary components for cleaning and polishing your ion source.
Information de livraison: Kit includes lint-free nylon gloves (small, 2 pair), lint-free nylon gloves (large, 2 pair), lint-free cotton cloth, 9×9 (10 packs), micro mesh 4×6 sheet (4 packs), aluminum oxide (1-kg jar), cotton tip applicators, large tweezers, small tweezers, septum puller, Dremel® tool, battery-operated and tool kit bag.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité