L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flow splitters, post-column, QuickSplit
Fournisseur: Restek
25326 25327 25328 25329 25330 25331 25332 25333 25334 25335 25337 25339 26416
REST25326EA 0 EUR InStock
REST25326 REST25327 REST25328 REST25329 REST25330 REST25331 REST25332 REST25333 REST25334 REST25335 REST25337 REST25339 REST26416
Flow splitters, post-column, QuickSplit
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Flow splitters with fluid resistor technology eliminate the adjustments to the capillary tubing for optimising split ratio with wide range of interchangeable resistors.
  • Split ratio not affected by changes in viscosity or pressure
  • For adjustable flow splitter, an adjustable metering valve gives convenient control of split ratio
  • High operating pressure limit: fixed flow splitters (10000 psi) and adjustable flow splitter (5000 psi)
  • Low dead volume - negligible effect on analyte bandwidth
  • Total flow: 0,1 to 5,0 ml/min
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité