Method development toolbox, USLC®
Fournisseur: Restek
25807 25800 25801 25802 25803 25804 25805 25806
REST25807EA 0 EUR InStock
REST25807 REST25800 REST25801 REST25802 REST25803 REST25804 REST25805 REST25806
Method development toolbox, USLC®
Colonnes pour chromatographie
Each method development toolbox contain four USLC® stationary phases such as Biphenyl, Aqueous C18, IBD and PFP Propyl, for both UHPLC (1,9 µm) and HPLC (3 or 5 µm) columns of different lengths.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité