Anti-AFF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA03824EA 550 EUR InStock
BSBTA03824
Anti-AFF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for AF4/FMR2 family member 4(AFF4) detection. Tested with WB in Human.
Type: Primary
Antigen: AFF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité