Anti-ATF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA00371EA 579 EUR InStock
BSBTA00371
Anti-ATF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4(ATF4) detection. Tested with WB in Human.
Type: Primary
Antigen: ATF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité