Anti-HK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA01389EA 579 EUR InStock
BSBTA01389
Anti-HK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Hexokinase-2 (HK2) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.
Type: Primary
Antigen: HK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité