Metamizole ≥98%, solide cristallin
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM15771-50EA 148 EUR InStock
CAYM15771-50 CAYM15771-25
Metamizole ≥98%, solide cristallin
Metamizole
Metamizole (sodium salt) is a nonopioid prodrug that is rapidly hydrolyzed to the metabolites 4-methylaminoantipyrine (MAA) and 4-aminoantipyrine (AA), which have analgesic and antipyretic effects. MAA has been shown to inhibit COX activity 8-9-fold more potently than AA (COX-1: IC50S= 2,6 and 20,8 µM, respectively, and COX-2: IC50S= 4,7 and 41,8 µM, respectively). These metabolites can be further acylated with arachidonic acid to form compounds that can bind to central and peripheral cannabinoid (CB1 and CB2) receptors and TRPV1 receptors at low micromolar concentrations.
Formule: C₁₃H₁₆N₃O₄S·Na
MW: 333,3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00020783
Numéro CAS: 68-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité