EMCA (6-Maleimidohexanoic acid), en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Maleoyl-6-aminocaproic acid, ε-Maleimidocaproic acid, 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole-1-hexanoic acid, 6-Maleimide hexanoic acid, N-(5-Carboxypentyl)maleimide, MCA, Maleimidocaproic acid, 6-Maleimidohexanoic acid, 6-Maleimidocaproic acid
46384.06 46384.14 46384.22
46384.06EA 64.8 EUR InStock
46384.06 46384.14 46384.22
EMCA (6-Maleimidohexanoic acid), en poudre
EMCA (6-Maleimidohexanoic acid)
6-Maleimidohexanoic acid is used as a probe for introducing maleimides groups into biomolecules and active pharmaceutical ingredients. It is also used with N-hydroxysuccinimide ester as a bifunctional cross-linking reagent. Acts as a probe for thiol groups in membrane proteins.
Soluble in water, methanol, ethanol, dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether.
Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids and strong bases and strong reducing agents
Formule: C₁₀H₁₃NO₄
MW: 211,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043140
Numéro CAS: 55750-53-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Powder
Solubility Soluble in water, methanol, ethanol, dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether
Sensitivity Moisture Sensitive
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité