EDTA sel disodique 7,444 g/l en solution aqueuse, AVS TITRINORM
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de disodiqueAcide edetique sel disodiqueAcide éthylènediaminetétraacétique sel disodiqueIdranal III
88826.9011EA 190 EUR InStock
88826.9011
EDTA sel disodique 7,444 g/l en solution aqueuse, AVS TITRINORM
EDTA sel disodique
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité