Staurosporine (de Streptomyces species), InSolution™, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
569396-100EA 215 EUR InStock
569396-100
Staurosporine (de Streptomyces species), InSolution™, Millipore®
Staurosporine
InSolution™ Staurosporine, Streptomyces sp. is provided as a 1 mM (100 µg/214 µl) solution of Staurosporine in DMSO.
Formule: C₂₈H₂₆N₄O₃
MW: 466,541 g/mol
Numéro MDL: MFCD18252446
Numéro CAS: 62996-74-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité