1-Adamantanethiol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Adamantane-1-thiol, 1-Mercaptoadamantane
H58958.MD H58958.03
H58958.MDEA 50.5 EUR InStock
H58958.MD H58958.03
1-Adamantanethiol ≥98%
1-Adamantanethiol
Formule: C₁₀H₁₆S
MW: 168,298 g/mol
Point de fusion: 99…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213530
Numéro CAS: 34301-54-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Sensitivity Hygroscopic
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité