1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H60647.MD H60647.03
H60647.MDEA 136 EUR InStock
H60647.MD H60647.03
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene ≥97%
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene
It is a DuPhos and BPE ligands which are highly efficient privileged ligands.
Formule: C₁₈H₂₈P₂
Point de fusion: 66…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142322
Numéro CAS: 136735-95-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Sensitivity Air Sensitive
Solubility Insoluble in water
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité