Secondary columns for GCxGC (fused silica), Rxi-17Sil
Fournisseur: Restek
Rxi®
REST15116EA 0 EUR InStock
REST15116
Secondary columns for GCxGC (fused silica), Rxi-17Sil
Colonnes pour chromatographie
Convenient 2 m length is ideal for use as a secondary column in GCxGC analyses.
  • Midpolarity Crossbond phase
  • Excellent inertness and selectivity for active environmental compounds, such as PAHs
  • 340/360 °C upper temperature limits
  • Low-bleed for use with sensitive detectors, such as MS
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité