Plug valves, Parker Balston® shut-off gas valve
Fournisseur: Restek
22199
REST22199EA 0 EUR InStock
REST22199
Plug valves, Parker Balston® shut-off gas valve
Vannes Plug Valves
These shut-off plug valves work well in any application which requiring throttling or on/off operations.
  • Leak free at wide temperature swings
  • Rated to 3000 psig at 21 °C
  • Maximum operating temperature of 205 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité