Ferrules for Thermo Scientific GCs
Fournisseur: Restek
20280 20282 20284 20283 20285
REST20280EA 43.6 EUR InStock
REST20280 REST20282 REST20284 REST20283 REST20285
Ferrules for Thermo Scientific GCs
Raccords et connecteurs
Graphite Ferrules for Vu2 union connectors.
  • High-purity, high-density graphite
  • Smoother surface and cleaner edges than conventional graphite ferrules
  • Contain no binders that can off -gas or adsorb analytes
  • Stable to 450 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité