L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
GC ferrules for Shimadzu
Fournisseur: Restek
24828 24827 24829
REST24828EA 0 EUR InStock
REST24828 REST24827 REST24829
GC ferrules for Shimadzu
Raccords et connecteurs
Graphite two-piece construction. For Shimadzu 17A, 2010, and 2014 GCs.
Conditionnement: Packaged on mandrel for easy handling.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité