2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate 99%, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J66609.03 J66609.06
J66609.03EA 68.8 EUR InStock
J66609.03 J66609.06
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate 99%, en poudre
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Formule: C₆H₉O₇·½Ca·H₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149104
Numéro CAS: 3470-37-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Powder
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité